Key Documents
59061
Sigma-Aldrich
Luviquat FC 370
~40% active ingredients in H2O
别名:
氯化-1-乙烯基-3-甲基-1H-咪唑与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物, 聚季铵盐-16
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
cationic
濃度
~40% active ingredients in H2O
折射率
n20/D 1.415
pH值
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
密度
1.10 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Luviquat FC 370 is also known as polyquaternium-16. It is a cationic copolymer of methylvinylimidazolium chloride and vinylpyrrolidone.
應用
Luviquat FC 370 may be used in cosmetics, stabilizers, lubricants, coatings, bactericides, hair care and skin care products.
法律資訊
Luviquat is a trademark of BASF SE
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Handbook of Preservatives null