濃度
62 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.468
pH值
7.5-8.5 (10 wt. % in solution)
bp
105 °C
密度
1.13 g/mL at 25 °C
相关类别
應用
朝向极性表面的增粘剂。个人护理产品中的调节剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.