Merck
SHH0002
Sigma-Aldrich
NOVEC 7100工程化液体
greener alternative
≥99.5% purity, liquid
别名:
甲基九氟丁基醚;HFE-7100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 ML
$302.00
1 L
$505.00
$302.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 ML
$302.00
1 L
$505.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3OF9
分子量:
250.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$302.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
产品名称
NOVEC 7100工程化液体, ≥99.5%
方案
≥99.5%
表单
liquid
环保替代产品特性
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技术
titration: suitable
颜色
colorless to yellow
mp
-135 °C
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
环保替代产品分类
储存温度
room temp
SMILES字符串
FC(C(F)(F)C(F)(F)OC)(F)C(F)(F)F.FC(C(F)(F)OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H3F9O/c1-15-5(13,14)3(8,9)2(6,7)4(10,11)12;1-15-5(13,14)2(6,3(7,8)9)4(10,11)12/h2*1H3
InChI key
SXYHZEQKWNODPB-UHFFFAOYSA-N
一般描述
NOVEC 7100工程化液体是3M公司专有的甲氧基-九氟丁烷。这种氢氟醚是一种透明、无色和低气味的液体,旨在取代臭氧消耗物质(ODS)和许多应用中具有高全球变暖潜能值(GWP)的化合物。它具有零臭氧消耗潜力。其高沸点和低表面张力特性,使其可作为一种纯的共沸组分或共溶剂组分的清洁剂,非常适用于蒸汽脱脂应用。此外,其化学和热稳定性、不易燃性和低毒性使其可用于许多其他工业和特种溶剂应用中。
Novec 7100液由两种不可分离的异构体组成,二者具有基本相同的特性。该两种异构体分别为(CF32CFCF2OCH3(货号 163702-08-7)和CF3CF2CF2CF2OCH3 (货号163702-07-6)。
应用
  • 不易燃
  • 不导电
  • 与塑料相容
  • 低毒性
  • 全球变暖潜能值低(GWP)
  • 零臭氧消耗潜能值 (ODP)
  • 不含VOC溶剂(US EPA)
  • 低表面张力可渗入狭小空间,提高清洁度
  • 清洁漂洗剂
-重垢型清洁(助溶剂)–重油、油脂、助焊剂
-中垢型清洁(共沸物)–油、油脂​​、蜡
-轻垢型清洁(纯的)–颗粒、氟碳润滑油、轻油、含氟聚合物
  • 润滑剂载体:碳氟化合物,碳氢化合物和硅酮
  • 无斑点水干燥剂(添加表面活性剂)
  • 特种溶剂、分散介质、反应介质
  • 喷雾接触清洁剂
  • 更换CFC、HCFC、HFC和PFC
  • 介电测试介质
  • 热量传递
  • 保存生物样本
  • 低温冷冻液
包装
由Sigma-Aldrich包装和分销
法律信息
3M is a trademark of 3M Company
Novec is a trademark of 3M Company
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Malte Plidschun et al.
Light, science & applications, 10(1), 57-57 (2021-03-17)
Strong focusing on diffraction-limited spots is essential for many photonic applications and is particularly relevant for optical trapping; however, all currently used approaches fail to simultaneously provide flexible transportation of light, straightforward implementation, compatibility with waveguide circuitry, and strong focusing.