Merck
589640
Sigma-Aldrich
对苯二甲酰氯-d4
98 atom % D
别名:
1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarbonyl dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8D4Cl2O2
分子量:
207.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
bp
266 °C
mp
79-81 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
LXEJRKJRKIFVNY-RHQRLBAQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
356.0 °F - closed cup
閃點(°C)
180 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)