Merck
I19403
Sigma-Aldrich
间苯二甲酰氯
≥99%
别名:
间苯二酰二氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,3-(COCl)2
CAS号:
分子量:
203.02
Beilstein:
638342
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
0.03 mmHg ( 25 °C)
质量水平
方案
≥99%
expl. lim.
8.9 %
沸点
276 °C (lit.)
mp
43-44 °C (lit.)
SMILES字符串
ClC(=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
InChI key
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
异酞菁氯在多种聚合反应中起交联剂的作用。
应用
与异酞菁氯化物反应;
  • 利用聚乙烯胺生产PA-100膜
  • Epiamine,一种聚醚胺,可用于生产PA-300膜
  • 利用1,3-二氨基-4-氯苯生成聚酰胺
  • 利用三聚氰胺生成聚酰胺气凝胶
  • 双胺,产生间苯二甲酰胺类化合物
  • 对苯二甲酰氯和双酚型重氮萘醌(DNQ)缩聚成含有DNQ结构的多芳基化合物
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
356.0 °F - closed cup
闪点(°C)
180 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Constitutional isomerism in polyamides derived from isophthaloyl chloride and 1, 3-diamine-4-chlorobenzene.
Garcia JM, et al.
Journal of Polymer Science, 41(9), 1202-1215 (2003)
Rapid and facile synthesis of a low-cost monolithic polyamide aerogel via sol-gel technology
He S, et al.
Materials Letters, 144, 82-84 (2015)
Naylor T deV
Polymer Membranes: Materials, Structures and Separation Performance null
Sincero OA and Sincer GA
Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater null
The rapid synthesis and dynamic behaviour of an isophthalamide [2] catenane
Marrs CN and Evans NH
Organic & Biomolecular Chemistry (2015)