Merck
588598
Sigma-Aldrich
咖啡因-(3-甲基-13C)
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC7H10N4O2
分子量:
195.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
234-236.5 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CN1C(=O)N([13CH3])c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i2+1
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-VQEHIDDOSA-N
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)