Merck
586455
2,4-二硝基酚-3,5,6-d3
98 atom % D, moist solid; "wetted"
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D3HN2O5
CAS号:
分子量:
187.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352102
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
包含
~20% water as wetting agent
mp
106-108 °C (lit.)
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChI key
UFBJCMHMOXMLKC-CBYSEHNBSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)