Merck
577111
Sigma-Aldrich
丙烯酸-9-蒽甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$349.00
$349.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$349.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14O2
CAS号:
分子量:
262.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$349.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
λmax
251 nm
SMILES字符串
C=CC(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C18H14O2/c1-2-18(19)20-12-17-15-9-5-3-7-13(15)11-14-8-4-6-10-16(14)17/h2-11H,1,12H2
InChI key
IPLSGZRALKDNRS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
荧光单体
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)