Merck
570419
Sigma-Aldrich
分散红 1 甲基丙烯酸酯
95%
别名:
(4-Nitrophenyl)[4-[[2-(methacryloyloxy)ethyl]ethylamino]phenyl]diazene, 4-[(2-Methacryloxyethyl)ethylamino]-4′-nitroazobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4N=NC6H4N(C2H5)CH2CH2OCOC(CH3)=CH2
分子量:
382.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
solid
mp
78-83 °C (lit.)
λmax
493 nm
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CCOC(=O)C(C)=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N4O4/c1-4-23(13-14-28-20(25)15(2)3)18-9-5-16(6-10-18)21-22-17-7-11-19(12-8-17)24(26)27/h5-12H,2,4,13-14H2,1,3H3/b22-21+
InChI 密鑰
MHYWMAUCJNDHPY-QURGRASLSA-N
一般說明
NLO 材料
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1