Merck
577057
Sigma-Aldrich
聚(丙烯酸-9-蒽甲酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
表单
solid
mp
205-215 °C (dec.) (lit.)
转变温度
Tg (DSC) 143 °C (onset)
溶解性
chloroform: soluble
toluene: soluble
荧光
λex 251 nm; λem 417 nm in chloroform
特点和优势
荧光聚合物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)