Merck
574619
Sigma-Aldrich
2,5-二溴对苯二酚
97%
别名:
1,4-二溴-2,5-二羟基苯, 2,5-二溴-1,4-二羟基苯, 2,5-二溴-1,4-氢醌, 2,5-二溴-1,4-苯二醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$120.00
25 G
$416.00
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$120.00
25 G
$416.00
About This Item
线性分子式:
(Br)2C6H2(OH)2
CAS号:
分子量:
267.90
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
mp
191-194 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
InChI key
VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)