Merck
574112
Sigma-Aldrich
5-(3,4-二氯苯基)糠醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H6Cl2O2
CAS号:
分子量:
241.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-9-3-1-7(5-10(9)13)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
InChI key
PSQLTDROSWBPGT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)