Merck
574007
Sigma-Aldrich
碳酸铈(III) 水合物
99.995% trace metals basis
别名:
碳酸铈水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ce2(CO3)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
460.26 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.995% trace metals basis
形狀
powder and chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cerium
SMILES 字串
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI 密鑰
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)