Merck
569887
Sigma-Aldrich
3-(1-环己基碳二酰亚胺)丙基官能化硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 0.9 mmol/g loading
别名:
环己基碳二酰亚胺,硅胶负载
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
标记范围
0.9 mmol/g loading
表面积
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
孔径
60 Å pore size
储存温度
2-8°C
应用
用作合成酰胺和酯的偶联剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.