Merck
569623
Sigma-Aldrich
9-苄亚甲基芴
98%
别名:
9-亚苄基-9H-芴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H14
CAS号:
分子量:
254.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
74-77 °C (lit.)
官能团
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
c1ccc(cc1)\C=C2\c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
InChI key
RMQMLYMBZGDKBY-UHFFFAOYSA-N
注意
需冷藏
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)