Merck
566039
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzamide
98%
别名:
Gallamide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$143.00
$143.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$143.00
About This Item
线性分子式:
(HO)3C6H2C(O)NH2
CAS号:
分子量:
169.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$143.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
表单
powder or crystals
mp
224-229 °C (dec.) (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
NC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO4/c8-7(12)3-1-4(9)6(11)5(10)2-3/h1-2,9-11H,(H2,8,12)
InChI key
RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)