方案
97%
表单
solid
mp
32-33 °C (lit.)
SMILES字符串
CCN(CC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H14BrN/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NGYMZFJVHHKJQR-UHFFFAOYSA-N
注意
低熔点固体
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3