Merck
563951
Sigma-Aldrich
苯基三氟硼酸钾
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5BF3K
分子量:
184.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
SMILES 字串
[K+].F[B-](F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H;/q-1;+1
InChI 密鑰
DVAFPKUGAUFBTJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3