Merck
563161
Sigma-Aldrich
磷酸锂 一元
≥99.99%
别名:
磷酸二氢锂
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$163.00
$163.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$163.00
About This Item
线性分子式:
LiH2PO4
CAS号:
分子量:
103.93
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
≥99.99%
形狀:
solid
$163.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
≥99.99%
形狀
solid
密度
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphate
SMILES 字串
[Li+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Li.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) 阴极材料的前体。1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)