Merck
L6375
Sigma-Aldrich
硫酸锂
greener alternative
≥98.5% (titration)
别名:
硫酸锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Li2SO4
CAS号:
分子量:
109.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥98.5% (titration)
形狀
powder
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
845 °C (lit.)
溶解度
absolute ethanol: insoluble(lit.)
acetone: insoluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
密度
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们竭诚为您带来符合一项或多项绿色化学12项原则要求的绿色替代产品。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处以获取更多信息。
硫酸锂是一种白色结晶固体,易溶于水。溶解度随温度升高而降低。此外,硫酸锂本质上具有吸湿性。它具有热释电特性。它在锂离子电池、超级电容器、玻璃工业、陶瓷生产、有机合成和合金制造等领域有着广泛的应用。
應用
硫酸锂可用于:
  • 作为制备固体聚合物电解质的前驱体。
  • 用于制造用于储能应用的硼酸锂玻璃。
  • 作为自修复水系锂离子电池中的电解质。
  • 作为铅酸电池中的电解质添加剂。硫酸锂的添加提高了酸性电池的生命周期和效率。
  • 作为生产高能量和功率超级电容器的电解质。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Effects of lithium sulfate and zinc sulfate additives on the cycle life and efficiency of lead acid batteries
Nnabundo N Musei, et al.
ACS Omega, 6, 4423-4429 (2021)
Exploring the large voltage range of carbon/carbon supercapacitors in aqueous lithium sulfate electrolyte
Qiang Gao, et al.
Energy & Environmental Science, 5, 9611-9617 (2012)
Solid polymer electrolytes based on poly(vinylchloride)?lithium sulfate
T.Uma, et al.},
Materials Chemistry and Physics, 90, 239-244 (2005)
Possibility of lithium sulfate borate-based glass doping with Ni and Mn ions in energy storage application
Amorntep Montreeuppathum, et al.},
Radiation Physics and Chemistry, 206, 110803-110803 (2023)
A self-healing aqueous lithium-ion battery
Yang Zhao, et al.},
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55, 14384-14388 (2016)