Merck
563064
Sigma-Aldrich
2-甲氧基苯乙烯
98%
别名:
1-乙烯基-2-甲氧基苯, 1-甲氧基-2-苯乙烯, 2-甲氧基苯乙烯, o-乙烯基苯甲醚, o-甲氧基苯乙烯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$132.00
5 G
$451.00
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$132.00
5 G
$451.00
About This Item
线性分子式:
C6H4(OCH3)CHCH2
CAS号:
分子量:
134.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
98%
包含
0.1 M 4-tert-butylcatechol as inhibitor
折射率
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
36-43 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
InChI 密鑰
SFBTTWXNCQVIEC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
135.0 °F - closed cup
閃點(°C)
57.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)