Merck
V2909
Sigma-Aldrich
2-乙烯基萘
greener alternative
95%
别名:
β-乙烯萘, 2-乙烯萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H7CH=CH2
CAS号:
分子量:
154.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
環保替代產品評分
old score: 49
new score: 26
Find out more about DOZN™ Scoring
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
<5% methyl alcohol
mp
64-68 °C (lit.)
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
InChI 密鑰
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-萘基萘(2VNP)可以通过将萘烷基化为 I- 和 2-乙基萘,然后脱氢,或通过氧化然后脱水来制备。2VNP 是聚(2-乙烯基萘)的单体。
我们竭诚为您带来满足绿色替代产品四大类别要求的替代产品。本品属于重新设计产品类别,在“防止废弃物”、“更安全的溶剂和助剂””和“节能设计”绿色化学原则方面取得了重大进步。 点击此处查看其DOZN记分卡。
應用
2-乙烯基萘用于合成各种共聚物,如聚(苯乙烯磺酸钠-co-2-乙烯基萘)共聚物和聚(2-乙烯基萘-马来酸)-接枝-聚苯乙烯。后者可用作 用于聚苯乙烯乳胶的光活性聚合物胶束和稳定剂。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
STOT SE 2
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Studies of the antenna effect in polymer molecules. 13 preparation and photophysical studies of poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinylnaphthalene).
Nowakowska MB, et al.
Macromolecules, 22(10), 3903-3908 (1989)
Alger MSM
Polymer Science Dctionary (1989)
Poly (2-vinylnaphthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene as a Photoactive Polymer Micelle and Stabilizer for Polystyrene Latexes
Cao T, et al.
Macromolecules, 27(25), 7459-7464 (1994)