Merck
562270
Sigma-Aldrich
3,4-二氯苯溴化镁 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 ML
$358.00
$358.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 ML
$358.00
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3MgBr
CAS号:
分子量:
250.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$358.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
质量水平
浓度
0.5 M in THF
密度
0.980 g/mL at 25 °C
官能团
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Clc1ccc([Mg]Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
IRROSODEQHIZEV-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-0.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.78 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)