Merck
561703
Sigma-Aldrich
3-甲氧基-2-硝基吡啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2O3
CAS号:
分子量:
154.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
73-76 °C (lit.)
官能团
nitro
SMILES字符串
COc1cccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-3-2-4-7-6(5)8(9)10/h2-4H,1H3
InChI key
LSXHCFSGOBFNDX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)