About This Item
线性分子式:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
CAS号:
分子量:
323.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
折射率
n20/D 1.5360 (lit.)
密度
1.833 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cc(ccc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-6-2-1-4(15(9,13)14)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChI key
QCFIMBHKZZLZAE-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter