Merck
558559
Sigma-Aldrich
3-氟-4-甲基苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)SO2Cl
CAS号:
分子量:
208.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
46-50 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)9)12(8,10)11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
YDUHIMCRFRIVFI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)