Merck
553786
Sigma-Aldrich
3-氯-4-吗啉基-1,2,5-噻二唑
98%
别名:
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$267.00
$267.00
国内现货,预计发货时间2025年4月17日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$267.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8ClN3OS
CAS号:
分子量:
205.67
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$267.00
国内现货,预计发货时间2025年4月17日详情
获取大包装报价
方案
98%
mp
44-47 °C (lit.)
官能团
chloro
ether
SMILES字符串
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
InChI key
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)