Merck
472980
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-3-叔丁基氨基-1,2-丙二醇
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$71.40
$71.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$71.40
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CNHCH2CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
147.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$71.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
光學活性
[α]23/D −30°, c = 2 in 1 M HCl
mp
85-89 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES 字串
CC(C)(C)NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
JWBMVCAZXJMSOX-LURJTMIESA-N
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
464007A76001549487
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
85-89 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
78-82 °C (lit.)
optical activity
[α]23/D −30°, c = 2 in 1 M HCl
optical activity
[α]22/D −45°, neat
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
functional group
amine
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
amine, phenyl
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)