Merck
553220
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1,2,2-三苯基乙胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2CHCH(NH2)C6H5
分子量:
273.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −80°, c = 1 in chloroform
mp
66-69 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES 字串
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N/c21-20(18-14-8-3-9-15-18)19(16-10-4-1-5-11-16)17-12-6-2-7-13-17/h1-15,19-20H,21H2/t20-/m1/s1
InChI 密鑰
NDCGGZYGIWLSAT-HXUWFJFHSA-N
法律資訊
英国 Onyx Scientific 产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)