Merck
552852
Sigma-Aldrich
乙基 6-甲基吡啶-2-羧酸酯
97%
别名:
6-甲基-2-吡啶羧酸乙酯, 6-甲基-吡啶-2-羧酸乙酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$304.00
$304.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$304.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO2
CAS号:
分子量:
165.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$304.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.5090 (lit.)
沸点
122-126 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)c1cccc(C)n1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-6-4-5-7(2)10-8/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
FMSXHQBTRLUYHP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)