Merck
548677
Sigma-Aldrich
2,4-二溴苯磺酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H3SO2Cl
CAS号:
分子量:
334.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES字符串
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
InChI key
OMOXIKAWVFDFNX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)