產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
形狀
powder
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(C(O)=O)c1OC
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3