Merck
546968
Sigma-Aldrich
3-氯苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4SO2Cl
CAS号:
分子量:
211.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
102-104 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI 密鑰
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter