Merck
542911
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-溴-3-羟基丁酸乙酯
technical grade
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$151.00
$151.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$151.00
About This Item
线性分子式:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
211.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$151.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
technical grade
旋光性
[α]20/D +10°, neat
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
沸点
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
ester
hydroxyl
SMILES字符串
CCOC(=O)C[C@@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI key
AIZRKZQHJNWBEI-RXMQYKEDSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)