Merck
538698
Sigma-Aldrich
3′-(三氟甲基)苯丙酮
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$98.20
$98.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$98.20
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4COCH2CH3
CAS号:
分子量:
202.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$98.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.4620 (lit.)
沸点
216-217 °C (lit.)
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
ketone
SMILES字符串
CCC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
UBTPNKXHYILGJU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)