Merck
537217
Sigma-Aldrich
2-(4-氯苯基)-3-甲基丁酸
96%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$104.00
$104.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$104.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)CO2H
CAS号:
分子量:
212.67
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$104.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
96%
mp
87-91 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
chloro
SMILES字符串
CC(C)C(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
VTJMSIIXXKNIDJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)