Merck
533890
Sigma-Aldrich
3-甲基-3-辛醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4C(CH3)(OH)C2H5
CAS号:
分子量:
144.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
沸点
127 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCC(C)(O)CC
InChI
1S/C9H20O/c1-4-6-7-8-9(3,10)5-2/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI key
JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
163.0 °F - closed cup
闪点(°C)
72.78 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)