Merck
523615
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-四甲基-1,3-二[2-(5-降冰片烯-2-基)乙基]二硅氧烷,内型和外型混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H38OSi2
分子量:
374.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
折射率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
272-303 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(CCC1CC2CC1C=C2)O[Si](C)(C)CCC3CC4CC3C=C4
InChI
1S/C22H38OSi2/c1-24(2,11-9-21-15-17-5-7-19(21)13-17)23-25(3,4)12-10-22-16-18-6-8-20(22)14-18/h5-8,17-22H,9-16H2,1-4H3
InChI 密鑰
UWRFNCCYPBVADT-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup