Merck
520853
Sigma-Aldrich
四氯铂(II)酸钾
≥99.9% trace metals basis
别名:
氯亚铂酸钾
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$415.00
5 G
$1,520.00
25 G
$4,340.00
$415.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$415.00
5 G
$1,520.00
25 G
$4,340.00
About This Item
线性分子式:
K2PtCl4
CAS号:
分子量:
415.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
$415.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder or crystals
成份
Pt, ≥46.2%
雜質
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI 密鑰
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四氯铂酸钾(II)是一种结晶固体,不溶于水,可溶于有机溶剂。它广泛应用于纳米材料的合成、催化和储能领域。[1] [2]
應用
四氯铂酸钾(II)可用于:
  • 作为制备铂纳米颗粒 和孔径可调的介孔铂纳米球的前体。[1]
  • 作为催化剂,用于 通过C-H活化的选择性甲烷氧化。此外, 合成带超薄PtNi合金壳的八面体[email protected]纳米晶体 。与用于燃料电池的商用Pt/C相比,纳米晶体表现出更好的 ORR活性和耐久性 。[2]
  • 为了制备Pt 原子团簇,采用一步碳缺陷驱动的化学沉积方法进行了合成。这些催化剂表现出低 过电位、高析氢反应活性、优异的 稳定性和改良的Pt利用效率。 与Pt/C催化剂相比,Pt-AC/DG(原子团簇/缺陷石墨烯)阴极显示出优异的 制氢活性、显著的稳定性和显著 降低的Pt使用量。[3]
  • 作为原料, 在溶液中合成具有长寿命发光的环金属化铂(II)配合物。[4]
特點和優勢
与双(二硫醇盐)反应形成金属-双(二硫醇盐),可应用于激光Q开关材料、液晶、光学CD刻录介质、条形码材料和超导体。 与封端聚合物反应形成用于催化和光催化剂的形状控制胶体铂纳米颗粒。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Carbon-Defect-Driven Electroless Deposition of Pt Atomic Clusters for Highly Efficient Hydrogen Evolution
Qingqing Cheng, et al.
Journal of the American Chemical Society, 142, 5594-5601 (2020)
Alkyl chain functionalised, cyclometalated platinum(II) complexes: Syntheses, luminescence properties and X-ray crystal structure
Juliette A. Lowe, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 805, 87-93 (2016)
Selective Methane Oxidation Catalyzed by Platinum Salts in Oleum at Turnover Frequencies of Large-Scale Industrial Processes
Tobias Zimmermann, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138, 12395-12400 (2016)
Polymeric micelle assembly for the smart synthesis of mesoporous platinum nanospheres with tunable pore sizes
Yunqi Li, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54, 11073-11077 (2015)
Z T Lalowicz et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 22(2-3), 373-393 (2002-12-10)
A detailed description of the diverse mobility of the ND4+ ions in the low-temperature ordered phase of (ND4)2PtCl4 is developed on the basis of single-crystal deuteron NMR spectra and site-selective T1 measurements. The ordered phase of (ND4)2PtCl4 consists of two