Merck
520543
Sigma-Aldrich
吡啶-d5 N-氧化物
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5D5NO
CAS号:
分子量:
100.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352119
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品520543是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
同位素纯度
98 atom % D
沸点
270 °C (lit.)
mp
61-65 °C (lit.)
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[O-][N+]1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
ILVXOBCQQYKLDS-RALIUCGRSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
289.4 °F - closed cup
闪点(°C)
143 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)