Merck
514748
Sigma-Aldrich
4-苄氧基苄醇,聚合物键合型
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
对烷氧基苯甲醇,聚合物键合型, 王树脂, 聚苄氧基苄醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$87.00
$87.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$87.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$87.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
交联
1 % cross-linked with divinylbenzene
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
标记范围
1.5-2.0 mmol/g OH loading
粒径
100-200 mesh
官能团
alcohol
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)