Merck
514608
Sigma-Aldrich
4-环丙基-4-氧代丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H5COCH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
142.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
67-72 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCC(=O)C1CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6(5-1-2-5)3-4-7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
ISZLFKWEBSKHTO-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)