Merck
153737
Sigma-Aldrich
N-乙氧羰基-4-哌啶酮
98%
别名:
1-乙氧基羰基-4-哌啶酮, N-乙氧甲酰基-4-哌啶酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$31.60
50 G
$150.00
$31.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$31.60
50 G
$150.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H13NO3
CAS号:
分子量:
171.19
Beilstein:
640967
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$31.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
折射率
n20/D 1.475 (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ketone
SMILES字符串
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
InChI key
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate (1-carbethoxy-4-piperidone) was used to prepare tertiary alcohols[1].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
188.6 °F
闪点(°C)
87 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Eric Gundersen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1891-1894 (2005-03-23)
Alzheimer's disease (AD) is a debilitating disease widely thought to be associated with the accumulation of beta amyloid (Abeta) in the brain. Inhibition of gamma-secretase, one of the enzymes responsible for Abeta production, may be a useful strategy for the