化驗
97%
折射率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
101-102 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])C(C)=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
InChI 密鑰
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
225.0 °F - closed cup
閃點(°C)
107.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 528-528 (2014)
1,3,5-Triacetylbenzene.
Alaimo PJ, et al.
Organic Syntheses, 87, 192-200 (2010)