Merck
50780
Sigma-Aldrich
氯化金 (III) 水合物
~52% Au basis
别名:
四氯金酸, 四氯金酸氢 水合物, 氯化金, 氯金酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$213.00
1 G
$567.00
5 G
$2,510.00
$213.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$213.00
1 G
$567.00
5 G
$2,510.00
About This Item
线性分子式:
HAuCl4 · aq
CAS号:
分子量:
339.79 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$213.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
for analytical purposes
质量水平
表单
powder
浓度
~52% Au
颜色
brown
密度
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI key
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氯化金(III)水合物是淡黄色的晶体,作为强效氧化剂广泛用于镀金、催化剂合成和有机转化反应。[1] [2]
应用
氯化金(III)水合物可 用于:
  • 作为前体合成 蓝色发光金纳米簇。[1]
  • 作为掺杂剂增强 单壁碳纳米管的光电特性。[3]
  • 制备 金和聚吡咯的复合胶体。[2]
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
靶器官
Kidney
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Blue emitting gold nanoclusters templated by poly-cytosine DNA at low pH and poly-adenine DNA at neutral pH
AC Thomas, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48, 6845-6847 (2012)
Highly efficient doping of carbon nanotube films with chloroauric acid by dip-coating
Orysia T. Zaremba, et al.
Materials Science and Engineering, B, 278, 115648-115648 (2022)
Reaction of pyrrole and chlorauric acid a new route to composite colloids
Matthew C Henry, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148, D155-D155 (2001)
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.