Merck
50476
Sigma-Aldrich
双[4-(3,3,4,4,5,5,5-七氟-2,2-双(三氟甲基)戊基)苯基]苯基膦
≥90.0%
别名:
双[4-(2,2-双-(三氟甲基)-1H,1H,2H,2H-全氟戊基)苯基]苯膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H17F26P
分子量:
926.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥90.0%
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Fluorous synthesis
折射率
n20/D 1.459
官能团
phosphine
SMILES字符串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(CC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc3)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H17F26P/c33-23(34,25(37,38)31(53,54)55)21(27(41,42)43,28(44,45)46)14-16-6-10-19(11-7-16)59(18-4-2-1-3-5-18)20-12-8-17(9-13-20)15-22(29(47,48)49,30(50,51)52)24(35,36)26(39,40)32(56,57)58/h1-13H,14-15H2
InChI key
JKFFEJFWOMHYDX-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Fluorous Technologies, Inc. 产品,这种化合物的使用受美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 和 6,673,539 保护。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)