Merck
497134
Sigma-Aldrich
1,6-己二醇乙氧酸二丙烯酸酯
average Mn ~314, contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
别名:
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate, Ethoxylated 1,6-hexanediol diacrylate, Ethoxylated hexanediol diacrylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2CH2CH2-]2
CAS号:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
比活性
2.0 ethoxy groups/molecule
分子量
average Mn ~314
包含
300 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=CC(=O)OCCOCCCCCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-15(17)21-13-11-19-9-7-5-6-8-10-20-12-14-22-16(18)4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
InChI 密鑰
GIMNDOUZTMKUHI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)