Merck
495387
Sigma-Aldrich
5-磺酸基间苯二甲酸 单锂盐
别名:
5-(Lithiosulfo)isophthalic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiO3SC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS号:
分子量:
252.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
杂质
<10% water
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
[Li+].OC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.Li/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(2-4)16(13,14)15;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
GGKPBCOOXDBLLG-UHFFFAOYSA-M
应用
水分散性聚酯的单体。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)