方案
98%
表单
solid
mp
>300 °C (lit.)
官能团
ester
sulfonic acid
SMILES字符串
[Na+].COC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O7S.Na/c1-16-9(11)6-3-7(10(12)17-2)5-8(4-6)18(13,14)15;/h3-5H,1-2H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
LLHSEQCZSNZLRI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用 5-磺基间苯二甲酸二甲酯钠盐生产了一系列水溶性高分子表面活性剂 。
应用
- 增进聚乳酸结晶:间苯二甲酸二甲酯 -5- 磺酸钠盐可用作聚乳酸的成核剂,显著改善其结晶行为,这对于机械性质改善的可生物降解塑料的开发非常关键(Jongpanya-Ngam et al., 2022)。
- 可生物降解聚酯离聚物的开发:关于可结合间苯二甲酸二甲酯 -5- 磺酸钠盐的可生物降解脂肪族聚酯离聚物的研究, 重点关注了在医学和包装应用中具有实际益处的环保型材料的合成 (Han et al., 2004)。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Preparation and dispersion properties of water-soluble polyethylene glycol-dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt polyester surfactants.
Lin LH, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 211(2), 173-178 (2002)