Merck
494712
Sigma-Aldrich
N-(叔丁氧基羰基)-β-苯基-D-苯基丙氨酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
分子量:
341.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
98%
旋光性
[α]20/D −29.5°, c = 1 in ethanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
157 °C (dec.) (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m1/s1
InChI key
TYJDOLCFYZSNQC-QGZVFWFLSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)